Learn More
Hirschmann Instruments™ Têtes de pompe péristaltique rotarus™ PK10-24
Code produit. 15305433
Code produit. 15305433
Marque: Hirschmann Instruments™ 951102021
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Favorise le changement rapide et simple de la tête en une seule action sans outils. Les têtes de pompe péristaltique Hirschmann Instruments™ rotarus™ PK10 -24 ont été développées pour une manipulation rapide.
  • Pour tubes de 2,4mm WS/WT
  • 3 rouleaux