Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ DM-M Density Medium
Density gradient medium for use with RosetteSep™ myeloid cell enrichment cocktail - 100 mL
Marque:  STEMCELL Technologies 15725
Encompass_Preferred
Code produit. 17137711
  • 203.85€ / 100mL
Expédition estimée: 23-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • RosetteSep™ DM-M is a density gradient medium designed specifically for use with RosetteSep™ cocktails for the enrichment of specific human myeloid (CD33+) cells from whole blood. 
  • RosetteSep™ DM-M has a density of 1.085 g/mL.
Note: In light of the new EU Regulation 2017/746 (IVDR) of the European Parliament and of the Council on in vitro diagnostic medical devices, which is expected to become effective in 2022, STEMCELL recently deregistered and removed the CE IVD claims associated with these products, and they are now labeled “For Research Use Only”. Please note there have been no changes to the form, function and quality assurances associated with these products. 
Spécification
Spécification
100 mL
Myeloid Cells
Cell Isolation; In Vitro Diagnostic
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.