Learn More
STEMCELL Technologies RosetteSep™ DM-L Density Medium
Density gradient medium for use with RosetteSep™ CD3+ T cell, CD4+ T cell, CD8+ T cell, and B cell enrichment cocktails
Marque: STEMCELL Technologies 15705
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- RosetteSep™ DM-L is a density gradient medium designed specifically for use with RosetteSep™ cocktails for the enrichment of specific human lymphocyte populations (CD3+ T cells, CD4+ T cells, CD8+ T cells, and B cells) from whole blood
- RosetteSep™ DM-L has a density of 1.081 g/mL
- This kit carries the CE mark and is available as a Class I in vitro diagnostic device in the European Union and Australia
Spécification
100 mL | |
B Cells, T Cells | |
Cell Isolation; In Vitro Diagnostic |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.