Learn More
Thermo Scientific™ Tiroirs coulissants
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inoxydable Thermo Scientific™ comme solution pratique remplaçant les étagères à claire-voie des réfrigérateurs.
Marque:  Thermo Scientific™ 6702
Code produit. 15383985
  • 590.94€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inox Thermo Scientific™ comme solution pratique remplaçant les étagères à claire-voie. Il s’agit d’une option pour les réfrigérateurs haute performance Thermo Scientific™.
  • Tiroirs en acier inoxydable
  • Réglables avec extension totale
Informations de commande :
Montés en usine ; à préciser lors de la commande du réfrigérateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tiroir en PP supplémentaire
2231 L
1
78,8 ft3
Acier inoxydable (tiroir)
23,3, 51,1 et 78,8 pieds cubes (659, 1447 et 2231 L)