Learn More
Thermo Scientific™ Tiroirs coulissants
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inoxydable Thermo Scientific™ comme solution pratique remplaçant les étagères à claire-voie des réfrigérateurs.
Brand:  Thermo Scientific™ 6699
 View more versions of this product
Product Code. 13493918
  • 3115.50€ / 6 pièces
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Choisissez les tiroirs coulissants en acier inox Thermo Scientific™ comme solution pratique remplaçant les étagères à claire-voie. Il s’agit d’une option pour les réfrigérateurs haute performance Thermo Scientific™.
  • Tiroirs en acier inoxydable
  • Réglables avec extension totale
Informations de commande :
Montés en usine ; à préciser lors de la commande du réfrigérateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Jeu complet de tiroirs SS
659 L
6
23,3 ft3
Acier inoxydable
Réfrigérateurs et congélateurs 23,3 pieds cubes (659 L)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates