Learn More
SI Analytics™ Tige pour agitateur
Tige pour agitateur pour SI Analytics™ à utiliser avec les têtes de titration TZ 1463 et TZ 1467.
Marque: SI Analytics™ 285215175
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
- Petit modèle
- Avec NS 14.5
- Pour têtes de titration TZ 1463 et TZ 1467
Spécification
Petit modèle | |
Agitateur magnétique | |
NS 14,5 |