Learn More
Bochem™ Tige pour base de support
Click to view available options
Longueur (métrique):
1250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À utiliser avec les bases de support
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier zingué |
| Longueur (métrique) | 1250 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Diamètre du filetage | M10 |
| Description | Filetages extérieurs |