Learn More
Hamilton™ Électrode BNC Polyplast Temp robotique
Marque:  Hamilton™ 242050
Code produit. 12381888
  • 256.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Spécification
Électrode BNC Polyplast Temp
60°C
1/boîte
120 mm
12 mm
Pour la mesure portable pour les applications de laboratoire de base
Capteur de température Pt1000
Plastique (SAN), verre