Learn More
BRAND™ Pointes robotiques, qualité certifiée BIO-CERT™
Les pointes de pipettes offrent une qualité fiable, ce qui est parfait pour les analyses précises et exigeantes effectuées grâce au robot de pipetage de la station de manipulation de liquides.
91.30€ - 115.00€
Spécification
Filtré À filtre
Stérilité Non stérile
Conditionnement TipRack (960/boîte)
Type de produit Cônes robotisés
Matériau Polypropylène
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Volume (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
17596686
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
733146
1 μl à 50 μl
115.00€
960 pièces
Expédition estimée: 25-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17536696
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
734148
10 μl à 200 μl
91.30€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17546696
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
734150
10 μl à 300 μl
91.30€
960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17556696
Afficher les documents Détails de la promotion
BRAND™
734152
40 μl à 1000 μl
91.30€
960 pièces
Expédition estimée: 25-04-2025
Description
  • Les matières premières sont sans DiHEMDA ni oléamide.Les pointes sont fabriquées par BRAND dans des conditions de salles blanches contrôlées et sont automatiquement conditionnées.Aucun agent de séparation ni de démoulage n’est utilisé.Toutes les pointes en rack et les pointes de filtre jusqu’à 1 000 μL sont exemptes d’ADN (< 40 fg), de RNase (< 8,6 fg), d’endotoxines (< 1 pg) et d’ATP (< 1 fg).
  • Pour les utiliser avec des robots de pipetage, les pointes doivent correspondre au mode de fonctionnement du robot en termes de géométrie et de propriétés de surface.Les pointes de pipettes robotiques et les pointes de filtres robotiques BRAND répondent à toutes les exigences d’utilisation du robot de pipetage de la station de manipulation de liquides.
Spécification
Spécification
À filtre
TipRack (960/boîte)
Polypropylène
Non stérile
Cônes robotisés
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Pointes robotiques, qualité certifiée BIO-CERT™