Learn More
Ro 51, Tocris Bioscience™
Code produit. 18084682
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Potent P2X3, P2X2/3 antagonist
Potent, dual P2X3 and P2X2/3 antagonist (IC50 values are 2 and 5 nM for rP2X3 and hP2X2/3 respectively). Selective for P2X3 and P2X2/3 over other P2X receptors (IC50 values are > 10 μM for P2X1, P2X2, P2X4, P2X5, and P2X7). Cell permeable.
Identifiants chimiques
CAS 1050670-85-3
Formule moléculaire C17H23IN4O4
Poids moléculaire (g/mol) 474.299
Clé InChI PAYROHWFGZADBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy pyrimidin-2-yl amino propane-1,3-diol, compound 128 pmid: 26686393, 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxyphenoxy pyrimidin-2-ylamino propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-2-isopropyl-4-methoxy-phenoxy-pyrimidin-2-ylamino-propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-4-methoxy-2-propan-2-ylphenoxy pyrimidin-2-yl amino propane-1,3-diol, 2-4-amino-5-5-iodo-4-methoxy-2-1-methylethyl phenoxy-2,4-pyrimidinyl amino-1,3-propanediol
CID PubChem 24883277
Nom IUPAC 2-[[4-amino-5-(5-iodo-4-methoxy-2-propan-2-ylphenoxy)pyrimidin-2-yl]amino]propane-1,3-diol
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C=C1OC2=CN=C(N=C2N)NC(CO)CO)I)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ro 51
Quantité 50 mg
Poids de la formule 474.29
Pourcentage de pureté >98%