Learn More
Tocris Bioscience™ Ro 25-6981 maleate
GluN2B-selective NMDA antagonist
130.00€ - 929.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | (αR,βS)-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate |
---|---|
CAS | 1312991-76-6 |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Solubilité | Soluble to 100mM in DMSO |
Formule moléculaire | C22H29NO2.C4H4O4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18795866
|
Tocris Bioscience™
1594/10 |
10 mg |
251.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18003882
|
Tocris Bioscience™
1594/50 |
50 mg |
929.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18014702
|
Tocris Bioscience™
1594/1 |
1 mg |
130.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Potent and selective activity-dependent blocker of NMDA receptors containing the GluN2B (formally NR2B) subunit. IC50 values are 0.009 and 52 μM for cloned receptor subunit combinations GluN1C/GluN2B and GluN1C/GluN2A respectively. Displays neuroprotectant effects in vivo and in vitro.Please refer to IUPHAR Guide to Pharmacology for the most recent naming conventions.
Spécification
(αR,βS)-α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-(phenylmethyl)-1-piperidinepropanol maleate | |
>98% | |
C22H29NO2.C4H4O4 |
1312991-76-6 | |
Soluble to 100mM in DMSO | |
Observed MW: 455.55 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Desiccate at Room Temperature
Usage exclusivement réservé à la recherche