Learn More
Applied Biosystems™ Plaque de vérification de la RNaseP, 96 puits
La plaque de vérification RNaseP à 96 puits est utilisée pour vérifier votre instrument de PCR en temps réel avec le bloc standard à 96 puits
Marque: Applied Biosystems™ 4432593
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.06000kg
Description
- La plaque de vérification RNaseP à 96 puits est utilisée pour vérifier votre instrument de PCR en temps réel avec le bloc standard à 96 puits.
- Confirmez les performances de votre instrument en effectuant le dosage de la RNaseP. Veuillez consulter le guide d’utilisation de votre instrument pour tout savoir sur son utilisation.
- La plaque de vérification de la RNaseP à 96 puits est préchargée avec les réactifs nécessaires pour détecter et quantifier les copies génomiques du gène de RNase P humain, un gène à copie unique codifiant la fraction ARN de l’enzyme RNase P.
- Chaque puits contient un mélange de réaction préchargée (Master Mix 1X TaqMan™ pour PCR universelle, des amorces de RNase P et une sonde, marquée par le colorant FAM™), ainsi qu’un modèle.
- La plaque de vérification doit être capable de distinguer un nombre d’équivalents génomiques compris entre 5 000 et 10 000, avec un niveau de confiance de 99,7 % pour un traitement d’échantillons ultérieur au sein d’un puits unique.
- Pour garantir la précision des résultats, les performances de votre instrument devraient être vérifiées tous les six mois.
Spécification
Stocker à –20 ± 5°C. | |
Mélange exclusif | |
ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx |
Plaque de vérification d’instrument | |
Glace carbonique |