missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RNASE11 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | RNASE11 |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16847054
|
Proteintech
17203-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16837054
|
Proteintech
17203-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody detected 30 kDa band with Testis and L02 cell lysate.
RNASE11 (Ribonuclease A Family Member 11 (Inactive)) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include nucleic acid binding and ribonuclease activity.Spécification
RNASE11 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q8TAA1 | |
122651 | |
RNASE11 Fusion Protein Ag10981 | |
Primary | |
-20°C | |
RNASE11 |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C14orf6, Probable ribonuclease 11, RNase 11, RNASE11 | |
RNASE11 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |