Learn More
Thermo Scientific™ Décontaminant de surface RNase AWAY™
Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Description
Éliminez les traces de RNase et d’ADN des surfaces de laboratoire. Thermo Scientific™ RNase AWAY™ est idéal pour la décontamination des appareils, des paillasses, des accessoires en verre et des plastiques. Il réduit les traitements cancérigènes au DEPC, ainsi que les délais de nettoyage des accessoires en verre.
- Usage prévu sur les pipettes, les boîtes de gel ou les zones de préparation d’ADN et d’ARN
- Sans trace résiduelle susceptible d’interférer avec la polymérisation du gel ou la coloration
- Formulation chimique stable et non abrasive
- Sans acides forts
Specifications
Specifications
| pH | 11 |
| Composition | Hydroxyde de sodium avec de l’eau |
| Type de conteneur | Flacon |
| Volume (impérial) | 1,06 gal |
| Volume (métrique) | 4 L |
Safety and Handling
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.