Learn More
Corning™ rLaminin-521 (Human)
Code produit. 15608068 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
5 mg
Conditionnement:
1 pièce
100µg
5mg
Code produit. 15608068
Marque: Corning™ 354222
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Recombinant heterotrimer protein composed of α5, β2, and γ1 chains
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning rLaminin-521 is the next generation pluripotent stem cell (PSC) surface that enables researchers to streamline culture workflow, lower contamination risk, and scale-up efficiently. Corning has partnered with BioLamina for the supply of recombinant human Laminin 521 (rLaminin-521), a biocompatible, full length Laminin that enables feeder-free, clump-free, single-cell passaging of PSCs without ROCK-inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom rLaminin-521, Human
Quantité 1 mg
Source Human
Recombinant Recombinant