Learn More
RJR 2403 oxalate, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001181
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
α4β2 selective nicotinic agonist
A neuronal nicotinic receptor agonist, showing high selectivity for the α4β2 subtype (Ki values are 26 and 36000 nM for α4β2 and α7 receptors respectively). Active in vivo.
Identifiants chimiques
CAS 220662-95-3
Formule moléculaire C12H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Clé InChI WTIZFOAIQXMQHC-DPZBITMOSA-N
Synonyme rjr-2403 oxalate, oxalic acid; rivanicline, e-n-methyl-4-3-pyridinyl-3-buten-1-amine oxalate, e-n-methyl-4-3-pyridinyl-3-bute n-1-amine oxalate, e-n-methyl-4-pyridin-3-yl but-3-en-1-amine oxalate, e-metanicotine oxalate;rivanicline oxalate;rjr 2403 oxalate, oxalic acid-3e-n-methyl-4-pyridin-3-yl but-3-en-1-amine 1/1
CID PubChem 23298272
Nom IUPAC (E)-N-methyl-4-pyridin-3-ylbut-3-en-1-amine;oxalic acid
SMILES CNCCC=CC1=CN=CC=C1.C(=O)(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau RJR 2403 oxalate
Quantité 10 mg
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté >99%