Learn More
Rivaroxaban, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15517739
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 366789-02-8
Formule moléculaire C19H18ClN3O5S
Poids moléculaire (g/mol) 435.88
Numéro MDL MFCD11974010
Clé InChI KGFYHTZWPPHNLQ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme rivaroxaban, xarelto, s-5-chloro-n-2-oxo-3-4-3-oxomorpholino phenyl oxazolidin-5-yl methyl thiophene-2-carboxamide, unii-9ndf7jz4m3, xarelto tn, 9ndf7jz4m3, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxomorpholin-4-yl phenyl-1,3-oxazolidin-5-yl methyl thiophene-2-carboxamide, 2-thiophenecarboxamide, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxo-4-morpholinyl phenyl-5-oxazolidinyl methyl, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxo-4-morpholinyl phenyl-5-oxazolidinyl methyl-2-thiophenecarboxamide
CID PubChem 9875401
ChEBI CHEBI:68579
Nom IUPAC 5-chloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholine-4-yl)phényle]-1,3-oxazolidine-5-yl]méthyle]thiophène-2-carboxamide
SMILES ClC1=CC=C(S1)C(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rivaroxaban
Point de fusion 228.0°C to 229.0°C
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 435.88
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rivaroxaban
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Nom du produit
Rivaroxaban, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >