Learn More
Epredia™ lames de microscope dépolies Gold Seal™ Rite-On™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type de coin:
90°
Frosted:
Oui
Épaisseur (métrique):
1mm
Longueur (métrique):
75 mm
Conditionnement:
3600 pièces
Description
Étiquetez les lames facilement et rapidement grâce à ces lames de microscope dépolies en verre dur incolore non corrosif, qui possèdent une extrémité dépolie pour faciliter le marquage.
Étiquetez les lames facilement et rapidement grâce aux lames de microscopes dépolies Thermo Scientific™ Gold Seal™ Rite-On™ en verre dur incolore non corrosif, qui possèdent une extrémité dépolie pour faciliter le marquage.
Toutes les lames finies sont scellées avec un dessiccant dans un emballage étanche à l’air, non pelucheux et hermétiquement fermé Moistur-Barrier™, gardant les lames au sec pendant l’expédition et le stockage. Les lames sont efficaces en hématologie, histologie, cytologie, microbiologie et analyse d’urine, ainsi que dans d’autres applications de laboratoire et de recherche.
- Zone de marquage lisse pour une écriture sans effort, une impression automatisée ou des étiquettes imprimées
- Chaque boîte contient un sachet barrière intérieur scellé avec des boîtes de dessiccant pour protéger contre les contaminants générés par l’humidité
- Les boîtes à lames se convertissent en classeurs pratiques de stockage de lames
- Teneur réduite en fer pour une faible auto-fluorescence
- Fabriqués en verre pur incolore
- Prénettoyé pour une utilisation immédiate
- La réf. 3032-002 est utilisée pour l’examen des anticorps fluorescents
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Largeur (métrique) | 25 mm |
| Edges | Terre |
| Frosted | Oui |
| Matériau | Verre |
| Precleaned | Oui |
| Épaisseur (métrique) | 1mm |
| Type | Lame de microscope |
| Couleur | Blanc |
| Type de coin | 90° |
| Afficher plus |