Learn More
Thermo Scientific Chemicals RITA, activateur p53 III Code produit.: 15446869
Thermo Scientific Chemicals RITA, activateur p53 III
Code produit. 15446869
10 mg
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Code produit. 15446869
Marque: Thermo Scientific Chemicals J65379.MA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un dérivé du thiophène tricyclique perméable aux cellules, p53-ciblage
A cell-permeable, p53-targeting, tricyclic thiophene derivative
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213261-59-7
Formule moléculaire C14H12O3S2
Synonyme 5,5′-(2,5-Furandiyl)bis-2-thiophèneméthanol ; NSC 652287
Spécification
Quantité 10 mg
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Un dérivé du thiophène tricyclique perméable aux cellules, p53-ciblage
Poids de la formule 292,40g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide cristallin
Clé InChI KZENBFUSKMWCJF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=C(S1)C1=CC=C(O1)C1=CC=C(CO)S1
Nom IUPAC (5-{5-[5-(hydroxymethyl)thiophen-2-yl]furan-2-yl}thiophen-2-yl)methanol
Poids moléculaire (g/mol) 292.37
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals RITA, activateur p53 III >