Learn More
Risperidone, Tocris Bioscience™
Code produit. 18742614
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
5-HT2A antagonist
Risperidone is an atypical antipsychotic agent that displays 5-HT2A receptor antagonism. Also displays high affinity at D2 receptors (Ki values are 0.4 and 3.13 nM for 5-HT2A and D2 receptors respectively).
Identifiants chimiques
CAS 106266-06-2
Formule moléculaire C23H27FN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 410.493
Clé InChI RAPZEAPATHNIPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme risperidone, risperidal, risperdal, risperdal consta, rispolept, risperin, rispolin, sequinan, risperidona, risperidonum
CID PubChem 5073
ChEBI CHEBI:8871
Nom IUPAC 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
SMILES CC1=C(C(=O)N2CCCCC2=N1)CCN3CCC(CC3)C4=NOC5=C4C=CC(=C5)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Risperidone
Quantité 10 mg
Poids de la formule 410.48
Pourcentage de pureté >99%