Learn More
Risdiplam, MedChemExpress
Code produit. 16496997
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
5mg
Code produit. 16496997
Marque: Medchem Express HY109101
MedChemExpress Risdiplam (RG7916) is an orally administered, centrally and peripherally distributed SMN2 pre-mRNA splicing modifier that increases survival motor neuron (SMN) protein levels.
Risdiplam (RG7916) is an orally administered, centrally and peripherally distributed SMN2 pre-mRNA splicing modifier that increases survival motor neuron (SMN) protein levels.
Spécification
Nom chimique ou matériau Risdiplam
Forme physique Solid
CAS 1825352-65-5
Couleur Off-White
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H23N7O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme RG7916 RO7034067
Informations sur la solubilité Ethanol : 2 mg/mL (4.98 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 2 mg/mL (4.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=C(C(C=C1C)=NN2C1=NC(C)=C2)N=C3C=C4)N3C=C4N(CCN5)CC65CC6
Poids moléculaire (g/mol) 401.46
Poids de la formule 401.46
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.