Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Ringo
Click to view available options
Dimensions:
48
49
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail en zones humides
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Argent purifié Hydro-Tec™
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Ringo |
| Matériau de revêtement | Argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 49 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |