Learn More
Emma Safety Footwear Ringo All-Round Protection Versatile XD-Fit Shoes
Designed with wipe-clean uppers and easy-clean sole.
109.00€
Spécification
Matériau de revêtement | Doublure en argent purifié Hydro-Tec |
---|---|
Caractéristiques de la semelle | Semelle intérieure antistatique non tissée |
Matériau de la semelle | Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ |
Type d’orteil | Embout de protection en acier |
Type de produit | Chaussures de protection complète polyvalentes |
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Dimensions | Price | Quantity & Availability | |||||
10265774
|
Emma Safety Footwear
MM73156040 |
40 |
109.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10092134
|
Emma Safety Footwear
MM73156041 |
41 |
109.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10546544
|
Emma Safety Footwear
MM73156043 |
43 |
109.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10473234
|
Emma Safety Footwear
MM73156045 |
45 |
109.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10292035
|
Emma Safety Footwear
MM73156046 |
46 |
109.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10527504
|
Emma Safety Footwear
MM73156048 |
48 |
109.00€
1 paire |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Full grain leather uppers
- Hydro-Tec™ sanitized silver lining
- Non-woven antistatic insole
- GripForce™ Easy Twist outsole
Specifications
Doublure en argent purifié Hydro-Tec | |
Semelle extérieure à torsion facile GripForce™ | |
Chaussures de protection complète polyvalentes |
Semelle intérieure antistatique non tissée | |
Embout de protection en acier |