Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de Ringer, standard, sans tampon
87.60€ - 134.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ringer's Solution |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Synonyme | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15408759
|
Thermo Scientific Chemicals
J67524.AP |
500 mL |
87.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15418759
|
Thermo Scientific Chemicals
J67524.K2 |
1 L |
134.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Ringer's Solution | |
Liquide | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only