Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution de Ringer, sans sodium, tamponnée au lactate
115.00€ - 166.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Ringer's Solution
Forme physique Liquide
Synonyme dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Conditionnement Flacon en plastique
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15408779
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J67760.AP
500 mL
115.00€
500mL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15418779
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
J67760.K2
1 L
166.00€
1L
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Ringer's Solution
Liquide
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Flacon en plastique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante