Learn More
Fisherbrand™ Anneau avec noix de serrage
Fabriqués en acier à alliage en zinc.
Marque:  Fisherbrand™ 2013/15
Code produit. 10286314
  • 24.65€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Écrous de serrage pour des tiges d’un diamètre max. de 16 mm
  • Accessoire
  • La longueur de la tige jusqu’au centre de la noix de serrage est d’environ 60 mm
  • Noix de serrage en alliage, moulé sous pression sur la tige de l’anneau et équipé d’une vis en acier nickelé à tête en plastique bleu
Spécification
Spécification
131 mm
Avec noix de serrage
Bague avec noix de serrage