Learn More
BRAND™ Tube de culture sans rebord
Tube de culture sans rebord avec bouchon à vis en polypropylène comprenant un joint en élastomère blanc.
Marque: BRAND™ 114130
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Verre sodocalcique
- Avec bouchon à vis en PP
- Le bouchon à vis comprend un joint en élastomère blanc
- Autoclavable (121°C)
Spécification
Épaisseur de paroi : 0,8 mm | |
Verre sodocalcique | |
Non stérile |
180 mm | |
Non | |
18 mm |