Learn More
Atrow™ Égouttoir suspendu avec revêtement Rilsan
Maintient la verrerie de laboratoire pour un séchage à l’air efficace. Le rack de suspension Atrow™ Rilsan est un rack à fixation murale capable de sécher des douzaines de tubes et de flacons simultanément sans occuper l’espace de paillasse. Il se compose de tiges en acier inox de 6 mm revêtues de Rislan™ pour une excellente résistance mécanique et chimique.
Marque: Atrow™ 899114
Description
Le Rilsan™ est un revêtement en résine polymère biosourcé qui présente d’exceptionnelles propriétés d’impact, de durabilité et de résistance chimique.
- 9 Broches doubles pour les flacons
- 53 broches simples pour les tubes
- Taille : 45 cm x 54 cm (L x H)
Spécification
Égouttoir mural | |
Tubes et flacons | |
1/boîte | |
450 mm |
Blanc | |
Acier inox / Rilsan | |
1 rack | |
540 mm |