Learn More
Atrow™ Racks de séchage avec revêtement en Rilsan
Maintient la verrerie de laboratoire pour un séchage à l’air efficace. Le rack de séchage avec revêtement en Rilsan Atrow™ est un égouttoir autostable capable de sécher simultanément des douzaines de tubes et de flacons en prenant peu de place sur la paillasse. Il se compose de tiges en acier inox de 6 mm revêtues de Rislan™ pour une excellente résistance mécanique et chimique.
Marque: Atrow™ 899214
Description
Le Rilsan™ est un revêtement en résine polymère biosourcé qui présente d’exceptionnelles propriétés d’impact, de durabilité et de résistance chimique.
- 9 Broches doubles pour les flacons
- 53 broches simples pour les tubes
- Taille : 45 cm x 54 cm (L x H)
Spécification
Égouttoir Rilsan | |
Tubes et flacons | |
1boîte | |
450 mm |
Blanc | |
Acier inoxydable / Rilsan | |
1boîte | |
540 mm |