missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rigosertib, MedChemExpress

Code produit. p-200102171
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16484938

Marque: Medchem Express HY12037A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Rigosertib (ON-01910) is a multi-kinase inhibitor and a selective anti-cancer agent, which induces apoptosis by inhibition the PI3 kinase/Akt pathway, promots the phosphorylation of histone H2AX and induces G2/M arrest in cell cycle. Rigosertib is a selective and non-ATP-competitive inhibitor of PLK1 with an IC50 of 9 nM.

Rigosertib (ON-01910) is a multi-kinase inhibitor and a selective anti-cancer agent, which induces apoptosis by inhibition the PI3 kinase/Akt pathway, promots the phosphorylation of histone H2AX and induces G2/M arrest in cell cycle. Rigosertib is a selective and non-ATP-competitive inhibitor of PLK1 with an IC50 of 9 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau Rigosertib
CAS 592542-59-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25NO8S
Quantité 10 mg
Synonyme ON-01910
Informations sur la solubilité DMSO : 75 mg/mL (166.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=C(C=C1NCC(O)=O)CS(/C=C/C2=C(C=C(C=C2OC)OC)OC)(=O)=O.[(E)]
Poids moléculaire (g/mol) 451.49
Poids de la formule 451.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis