Learn More
Brady™ Pictogramme extincteur en PP rigide : Extincteur numéroté + numéro d’appel
Code produit. 11710174
Click to view available options
Dimensions (L x l):
200 x 250 mm
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11710174
Brand: Brady™ 222594
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Signalisation sécurité incendie
• Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
• Signalisation apposée de préférence au-dessus de l'extincteur ou du point à signaler (robinets d'incendie armés, colonnes sèches, installations de détection automatique d'incendie...)
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide et aluminium
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Pictogramme extincteur numéroté + N° d'appel
Specifications
Hauteur (métrique) 250 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Dimensions (L x l) 200 x 250 mm