Learn More
Tête de distillation coudée verticale Quickfit™
Utilisée dans les assemblages de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical
56.75€ - 222.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Utilisée dans les assemblages de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical |
---|---|
Type | Tête de distillation coudée verticale |
Matériau | Verre borosilicaté |
Certifications/Conformité | ISO 3585 |
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15507970
|
Quickfit
SH2/22 |
19/26 (Cone) |
222.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10438010
|
Quickfit
SH2/33 |
19/26 (Condenser), 19/26 (Flask) |
56.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Assemblages de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical
- Utilisée dans les assemblages de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical
Spécification
Utilisée dans les assemblages de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical | |
Tête de distillation coudée verticale | |
Verre borosilicaté | |
ISO 3585 |