Learn More
BRAND™ Plaques PCR à 96 puits à cadre rigide
Pour un débit d’échantillons moyen et élevé, ces plaques à 96 puits constituent une solution efficace pour la PCR et la qPCR.
319.00€ - 333.00€
Spécification
Code-barres | Non |
---|---|
Certifications/Conformité | Qualité PCR BIO-CERT™ |
Format | Étalon |
Array | 8 x 12 |
Autoclavable | Non autoclavable |
Code produit | Marque | Couleur | Type de jupe | Profile | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Type de jupe | Profile | Volume (métrique) du puits | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17821242
|
BRAND™
781544 |
Vert | Couverture totale | Profil bas | 0,15 mL |
319.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17831242
|
BRAND™
781546 |
Blanc | Couverture totale | Profil bas | 0,15 mL |
333.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17861242
|
BRAND™
781548 |
Bleu | Semi | Étalon | 0,2 mL |
320.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
17891252
|
BRAND™
781541 |
Transparent | Couverture totale | Profil bas | 0,15 mL |
319.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17811262
|
BRAND™
781542 |
Or | Couverture totale | Profil bas | 0,15 mL |
319.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17811242
|
BRAND™
781545 |
Bleu | Couverture totale | Profil bas | 0,15 mL |
319.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17851242
|
BRAND™
781547 |
Transparent | Semi | Étalon | 0,2 mL |
319.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17841242
|
BRAND™
781549 |
Transparent | Semi | Profil bas | 0,15 mL |
333.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17801262
|
BRAND™
781543 |
Rouge | Couverture totale | Profil bas | 0,15 mL |
319.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 14-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Des cadres en polycarbonate solides garantissent une manipulation sûre dans les systèmes de pipetage semi-automatisés et automatisés et une protection optimale contre l’évaporation
- Le cadre rigide permet l’utilisation de puits à paroi fine à partir de polypropylène vierge de qualité médicale à 100 %
- L’épaisseur uniforme et fine des parois des puits assure un transfert rapide de la température du cycleur à l’échantillon, réduisant ainsi les durées de cycle
- Une variété de choix de jupe garantit un bon ajustement dans les thermocycleurs courants pour un transfert de chaleur efficace
- Différentes couleurs permettent de distinguer les étapes de flux de travail (pour la qPCR, des plaques blanches sont disponibles et reflètent de manière optimale les signaux de fluorescence)
- La qualité des salles blanches garantit des résultats fiables, car les plaques sont produites dans des conditions de salles blanches contrôlées et répondent ainsi aux critères de pureté du niveau de qualité de la PCR BIO-CERT™ (exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR)
Spécification
Non | |
Étalon | |
Non autoclavable | |
Polycarbonate, polypropylène, Polypropylene | |
Non stérile | |
Prêt pour la PCR |
Qualité PCR BIO-CERT™ | |
8 x 12 | |
Single-use | |
96 | |
26 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Plaques PCR à 96 puits à cadre rigide