Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Plaques PCR à 96 puits à cadre rigide
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Or
Rouge
Transparent
Vert
Type de jupe:
Couverture totale
Semi
Profile:
Étalon
Profil bas
Volume (métrique) du puits:
0,15 mL
0,2 mL
Conditionnement:
50 pièces
Description
- Des cadres en polycarbonate solides garantissent une manipulation sûre dans les systèmes de pipetage semi-automatisés et automatisés et une protection optimale contre l’évaporation
- Le cadre rigide permet l’utilisation de puits à paroi fine à partir de polypropylène vierge de qualité médicale à 100 %
- L’épaisseur uniforme et fine des parois des puits assure un transfert rapide de la température du cycleur à l’échantillon, réduisant ainsi les durées de cycle
- Une variété de choix de jupe garantit un bon ajustement dans les thermocycleurs courants pour un transfert de chaleur efficace
- Différentes couleurs permettent de distinguer les étapes de flux de travail (pour la qPCR, des plaques blanches sont disponibles et reflètent de manière optimale les signaux de fluorescence)
- La qualité des salles blanches garantit des résultats fiables, car les plaques sont produites dans des conditions de salles blanches contrôlées et répondent ainsi aux critères de pureté du niveau de qualité de la PCR BIO-CERT™ (exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Non |
| Propriété de liaison | Untreated |
| Certifications/Conformité | Qualité PCR BIO-CERT™ |
| Format | Étalon |
| Description | PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, white, full skirted, Low Profile, wells white, BIO-CERT™ PCR QUALITY |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Conditionnement | Bagged |
| Type de liaison | 8 x 12 |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |