Learn More
BRAND™ Plaque PCR 96-puits, Rigid Frame
For medium and high sample throughput, these 96-well plates are an efficient solution for PCR and qPCR.
Marque: BRAND™ 781544
243.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Des cadres en polycarbonate solides garantissent une manipulation sûre dans les systèmes de pipetage semi-automatisés et automatisés et une protection optimale contre l’évaporation
- Le cadre rigide permet l’utilisation de puits à paroi fine à partir de polypropylène vierge de qualité médicale à 100 %
- L’épaisseur uniforme et fine des parois des puits assure un transfert rapide de la température du cycleur à l’échantillon, réduisant ainsi les durées de cycle
- Une variété de choix de jupe garantit un bon ajustement dans les thermocycleurs courants pour un transfert de chaleur efficace
- Différentes couleurs permettent de distinguer les étapes de flux de travail (pour la qPCR, des plaques blanches sont disponibles et reflètent de manière optimale les signaux de fluorescence)
- La qualité des salles blanches garantit des résultats fiables, car les plaques sont produites dans des conditions de salles blanches contrôlées et répondent ainsi aux critères de pureté du niveau de qualité de la PCR BIO-CERT™ (exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR)
Spécification
Non | |
Étalon | |
8 x 12 | |
Vert | |
Cycleur PCR | |
Polycarbonate, polypropylène, Polypropylene | |
96 | |
Rond | |
Transparent | |
26 cm | |
Prêt pour la PCR |
Qualité PCR BIO-CERT™ | |
PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, green, full skirted, Low Profile, wells transparent, BIO-CERT™ PCR QUALITY | |
Non autoclavable | |
Single-use | |
Couverture totale | |
0,15 mL | |
Non stérile | |
Profil bas | |
26 cm | |
13 cm |