Learn More
BRANDTECH™ BRAND™ Plaques PCR à 96 puits à cadre rigide
Code produit. 17801262 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Or
Rouge
Transparent
Vert
Type de jupe:
Couverture totale
Semi
Profile:
Étalon
Profil bas
Volume (métrique) du puits:
0,15 mL
0,2 mL
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 17801262
Marque: BRANDTECH™ BRAND™ 781543
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour un débit d’échantillons moyen et élevé, ces plaques à 96 puits constituent une solution efficace pour la PCR et la qPCR.
  • Des cadres en polycarbonate solides garantissent une manipulation sûre dans les systèmes de pipetage semi-automatisés et automatisés et une protection optimale contre l’évaporation
  • Le cadre rigide permet l’utilisation de puits à paroi fine à partir de polypropylène vierge de qualité médicale à 100 %
  • L’épaisseur uniforme et fine des parois des puits assure un transfert rapide de la température du cycleur à l’échantillon, réduisant ainsi les durées de cycle
  • Une variété de choix de jupe garantit un bon ajustement dans les thermocycleurs courants pour un transfert de chaleur efficace
  • Différentes couleurs permettent de distinguer les étapes de flux de travail (pour la qPCR, des plaques blanches sont disponibles et reflètent de manière optimale les signaux de fluorescence)
  • La qualité des salles blanches garantit des résultats fiables, car les plaques sont produites dans des conditions de salles blanches contrôlées et répondent ainsi aux critères de pureté du niveau de qualité de la PCR BIO-CERT™ (exemptes d’ADN, de RNase, de DNase, de pyrogènes et d’inhibiteurs de PCR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Non
Propriété de liaison Untreated
Certifications/Conformité Qualité PCR BIO-CERT™
Format Étalon
Description PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, red, full skirted, Low Profile, wells transparent, BIO-CERT™ PCR Quality
Array 8 x 12
Autoclavable Non autoclavable
Conditionnement Bagged
Couleur Rouge
Jetable Single-use
Type de produit PCR 96-well plate
À utiliser avec (équipement) Cycleur PCR
Type de jupe Couverture totale
Matériau Polycarbonate, polypropylène, Polypropylene
Volume (métrique) du puits 0,15 mL
Nbre de puits 96
Stérilité Non stérile
Traitement de surface Non-treated
Type de puits Rond
Profile Profil bas
Couleur du puits Transparent
Longueur (métrique) 26 cm
Largeur (métrique) 26 cm
Hauteur (métrique) 13 cm
Fit for Purpose Prêt pour la PCR