Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampine, 95 %
La rifampicine (rifampicine), numéro CAS 13292-46-1, est un antibiotique de la rifamycine synthétique qui agit en inhibant la synthèse de l’ARN et de l’ADN et qui exerce une activité contre le microbe de la tuberculose.
35.48€ - 233.16€
Identifiants chimiques
CAS 13292-46-1
Formule moléculaire C43H58N4O12
Poids moléculaire (g/mol) 822.953
Clé InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
CID PubChem 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15515166
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
455620010
1 g
35.48€
1g
15513101
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
455620050
5 g
80.90€
5g
15333786
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
455620250
25 g
233.16€
25g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La rifampicine est un antibiotique de classe rifamycine synthétisé pour ressembler au composé isolé d’Amycolatopsis rifamycinica
Applications
• La rifampicine peut être utilisée comme bactériostatique qui empêche la synthèse de l’ARN et de l’ADN, en particulier dans les mycobactéries
• Elle peut également agir comme antinéoplasique, neuroprotecteur et inhibiteur de l’angiogenèse
Spécification
Identifiants chimiques
13292-46-1
822.953
131839595
C43H58N4O12
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Spécification
Rifampin
13292-46-1
Authentique
C43H58N4O12
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
822.953
822.94
Rifampicin
183.0°C
2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
Solubility in water: slightly soluble.
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
131839595
95%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HNocif en cas d’ingestion. Provoque une irritation cutanée. Provoque une grave irritation oculaire. Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement Do not eat, drink or smoke when using this product. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Avertissement
Identifiant produit
  • Rifampin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.