Learn More
Rifampicine, Fisher BioReagents
35.85€ - 437.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13292-46-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C43H58N4O12 |
Poids moléculaire (g/mol) | 822.953 |
Clé InChI | FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N |
Synonyme | Rif |
CID PubChem | 131839595 |
SMILES | CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10103443
|
Fisher BioReagents
BP2679-250 |
250 mg | Verre ambré | N/A | |||||
10533325
|
Fisher BioReagents
BP26791 |
1 g | Verre ambré | N/A | |||||
10396743
|
Fisher BioReagents
BP2679-5 |
5 g | Verre ambré | N/A | |||||
10562975
|
Fisher BioReagents
BP267925 |
25 g | Verre ambré | N/A | |||||
Description
Rifampicin
La rifampicine est une rifamycine qui inhibe spécifiquement la polymérase ARN bactérienne dépendante de l’ADN. La polymérase ARN de mammifère n’est pas affectée.Identifiants chimiques
13292-46-1 | |
822.953 | |
Rif | |
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C |
C43H58N4O12 | |
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N | |
131839595 |
Spécification
Rifampicin | |
Solide | |
183°C | |
< 1.0% | |
15, 8341 | |
FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N | |
822.953 | |
822.96 |
Rifampicin | |
13292-46-1 | |
97% | |
C43H58N4O12 | |
Rif | |
CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C | |
131839595 | |
Orange |
Sécurité et traitement
WARNING!
Emergency Overview
Substances known to cause developmental toxicity in humans. Harmful if swallowed. May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Immediate medical attention is required.
NFPA
Health:2
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : 4°C
- Rifampin
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.