Learn More
Epredia™ Éosine Y 7111 Richard-Allan Scientific™ séries Signature
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pinte
Conditionnement:
0.47L
Description
Créez un contraste visuel de l’hématoxyline idéal grâce à la coloration de contraste éosine Y à action rapide Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ séries Signature. Offre une excellente délimitation des composants cytoplasmiques.
- Coloration cytoplasmique vive et éclatante
- Crée trois nuances de rose distinctes
- Contraste des couleurs inégalé entre les noyaux et le cytoplasme
- Plusieurs nuances de rouge et de rose permettent de différencier les muscles, les érythrocytes et le tissu conjonctif
- Une assurance qualité stricte garantit l’homogénéité et la longévité du produit
- Les tests quantitatifs éliminent le besoin de procéder à des ajustements de dilution ou de temps
Disponible en conditionnement de 5 litres
- Réduit de 90 % le plastique
- Réduit les déversements de coloration
- Augmente la stabilité de la coloration
- Économise 35 % d’espace de rangement par rapport aux conditionnements traditionnels
Spécification
Spécification
| Type | Eosin Stain |
| Quantité | 1 pinte |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.