Learn More
Epredia™ Huile à immersion Richard-Allan Scientific™ Resolve™
Supprimez tout problème de toxicité et d’élimination des déchets avec l’huile à immersion Epredia™ Richard-Allan ScientificTM ResolveTM.
80.40€ - 231.00€
Code produit | Marque | Quantité | Viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Viscosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12540037
|
Epredia™
M2000 |
0,5 oz. | Faible |
109.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12590037
|
Epredia™
M4004 |
4 oz. | Haut |
231.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12550037
|
Epredia™
M2004 |
0.5 oz. | High | ||||||
Description
Supprimez tout problème de toxicité et d’élimination de déchets avec l’huile à immersion Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Resolve™, qui ne contient aucun PCB. Il s’agit d’une huile limpide, incolore qui permet la transmission de la lumière dans la majeure partie du spectre UV-VIS.
- Fabriquée en utilisant un procédé propriétaire qui élimine les substances interférentes et qui n’endommage pas les optiques précieuses ou les échantillons irremplaçables
- Conditionnée en quatre tailles pratiques
Détails du produit :
- Disponible à la fois en basse et haute viscosité
- Ne sèche pas, ne durcit pas
- Indice de réfraction de 1,5150
Spécification
1,515 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: white mineral oil, terphenyls, polyphenyls, polybutane, hydrogenated terphenyls