Learn More
Epredia™ Formol tamponné neutre (10 %), concentré ; flacon
Réduisez l’exposition aux vapeurs toxiques grâce au formol tamponné neutre à 10 % prémélangé Epredia™. Formulé selon AFIP.
Marque: Epredia™ 5700
Description
Réduisez l’exposition aux vapeurs toxiques grâce au formol tamponné neutre à 10 % prémélangé Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™. Formulé selon AFIP.
- Des tampons au phosphate sont utilisés pour stabiliser le pH entre 6,8 et 7,2
- Un contrôle qualité rigoureux garantit une concentration de formaldéhyde à 10 %
Réf. 5700 (concentré) :
- le concentré réduit l’espace de stockage et le contact avec le formaldéhyde
- Quatre litres de concentré pour seize litres d’eau distillée ou déionisée garantissent des résultats équivalents à ceux obtenus avec le formol neutre tamponnée neutre à 10 % prémélangé
Spécification
Concentré | |
1 gal | |
Fixation |
Sécurité et traitement
- Neutral Buffered Formalin (Concentrated)
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.