Learn More
Epredia™ Milieu pour coupes congelées Neg-50™
Réalisez des coupes de haute qualité jusqu’à -50°C sans broutement en utilisant le milieu hydrosoluble pour coupes congelées Epredia™ Neg-50™. Fourni en version incolore et en cinq couleurs supplémentaires, aucune ne laissant de résidu après la coloration.
54.90€ - 246.00€
Produits 8
Code produit Marque Quantité Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Couleur Prix Quantité et disponibilité  
11912365
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
6502
4 oz par flacon Transparent
77.45€
2 pièces
12678086
Afficher les documents Détails de la promotion
Epredia™
6502B
4 oz par flacon Bleu
246.00€
2 pièces
12688086
Afficher les documents
Epredia™
6502G
4 oz par flacon Vert
88.79€
2 pièces
12698086
Afficher les documents
Epredia™
6502O
4 oz par flacon Orange
95.25€
2 pièces
12608096
Afficher les documents
Epredia™
6502P
4 oz par flacon Rose Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
12618096
Afficher les documents
Epredia™
6502Y
4 oz par flacon Jaune
94.95€
2 pièces
12647756
Afficher les documents
Epredia™
6506
4 oz par flacon Transparent
114.00€
6 pièces
12628096
Afficher les documents
Epredia™
6506M
4 oz par flacon Cinq couleurs plus transparent Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Réalisez des coupes de grande qualité jusqu’à -50°C, sans broutement avec le milieu pour coupes congelées Epredia Neg-50™ hydrosoluble.
  • Ne laisse aucune trace résiduelle après coloration
  • Compatible avec le système Microm Automatic Cryo Approach (ACA)
Informations de commande :
Disponible en cinq couleurs pour une identification facile des échantillons : rose, bleu, vert, jaune et orange. Les coffrets contiennent un milieu de culture de chaque couleur.
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Milieu pour coupes congelées Neg-50™