Learn More
Epredia™ Colorant ferrique Richard-Allan Scientific™, solution de coloration rouge thiazine nucléaire
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Type:
Kit de coloration du fer
Solution de coloration rouge thiazine nucléaire
Solution de ferrocyanure de potassium
Solution d’acide chlorhydrique (20 %)
Conditionnement:
1 pièce
125mL
250mL
Description
Détectez la présence de fer ferrique (hémosidérine) dans les préparations histologiques ou hématologiques grâce à la coloration ferrique Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
- Utile pour l’étude de l’anémie ferriprive, de l’hémochromatose et de l’hémosidérose
- Le fer est coloré en bleu, les noyaux sont colorés en rouge-rose et le cytoplasme est coloré en rose pâle
Spécification
Spécification
| Type | Kit de coloration du fer |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P313-Consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
- P402-Stocker dans un endroit sec.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, potassium ferrocyanide