Learn More
Epredia™ Gel de traitement des échantillons Richard-Allan Scientific™ HistoGel™
Encapsulez et conservez les échantillons, même ceux qui sont petits, friables et visqueux, tout au long du traitement histologique, grâce au gel de traitement des échantillons Richard-Allan Scientific™ HistoGel™.
Marque: Epredia™ HG-4000-144
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Encapsulez et conservez les échantillons, même ceux qui sont petits, friables et visqueux, tout au long du traitement histologique, grâce au gel de traitement des échantillons Thermo Scientific™ Richard-Allan HistoGel.
- Pénètre dans l’échantillon sans lui permettre de le laisser s’échapper du gel
- Nettement plus performant que les autres mélanges de gels d’agarose ou de thromboplastine pour une fraction du coût
- Élimine toute décoloration indésirable autour des échantillons sur les lames
- Ne s’échappe pas du bloc de paraffine lors de la découpe. Quasiment imperceptible pendant la coupe
Spécification
Vial | |
Flacon | |
144/boîte |