Description
Améliorez la constance en macroscopie avec le kit d’outils de découpe de précision Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
Caractéristiques :- Facile à nettoyer
- Résistance aux produits chimiques
- Autoclavable
- Choisissez le bon outil pour l’examen macroscopique des échantillons de 3, 4 ou 5 mm d’épaisseur.
- Inclut une clé hexagonale et un paquet de 10 lames à profil haut jetables.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Epredia™ Kit d’outils de découpe de précision Richard-Allan Scientific™