Learn More
Epredia™ Éosine-Y alcoolique, éosine-Y avec phloxine, éosine-Y saturée Richard-Allan Scientific™
Bénéficiez d’un contrôle qualité strict des matières premières et du produit fini, ainsi que d’un produit toujours haute qualité avec l’éosine-Y alcoolique, éosine-Y avec phloxine, éosine-Y saturée Epredia™ Richard-Allan ScientificTM.
Marque:  Epredia™ 71304
123.48 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10249758
  • 147.00€ / 4 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Bénéficiez d’un contrôle qualité strict des matières premières et du produit fini, ainsi que d’un produit toujours haute qualité avec l’éosine-Y alcoolique, éosine-Y avec phloxine, éosine-Y saturée Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™.
  • Un contrôle strict de la qualité des matières premières et des produits finis garantit un produit de haute qualité à chaque fois
  • La solution alcoolique d’éosine-Y produit trois variations de couleur distinctes qui améliorent la différenciation entre les muscles, les globules rouges et les tissus conjonctifs
  • L’éosine-Y avec la phloxine produit une teinte rougeâtre plus brillante et une différentiation de la couleur cytoplasmique encore plus prononcée que la solution alcoolique d’éosine-Y
  • L’éosine-Y saturée est un contre-colorant très intense et rapide qui peut être utilisé pour réaliser des solutions de travail d’éosine-Y
Spécification
Spécification
Éosine-Y avec phloxine
3,79 l (1 pt)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • EUH210-Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethyl alcohol, methyl alcohol, isopropylalcohol, acetic acid, eosin-Y dye, spiro[isobenzofuran-1(3H