Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Cytoseal™ 
Code produit. 12502736 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
118 ml (4 oz.)
4 oz.
16 oz.
Gamme de produits:
Cytoseal XYL
Cytoseal 60
Conditionnement:
12 PCS
12 pièces
Code produit. 12502736
Marque: Epredia™ 83124
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Évitez toute fissuration, dégradation et décoloration des échantillons colorés grâce aux milieux de montage Epredia™ Richard-Allan Scientific Cytoseal™.
Évitez toute fissuration, dégradation et décoloration des échantillons colorés grâce aux milieux de montage Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Cytoseal&Trade; 60 et 280.
  • Le séchage rapide à base de xylène permet un examen au microscope des lames rapidement après l’application.
Informations de commande :
  • Emballé dans un flacon de 118 ml (4 oz.) à bouchon à ouverture par torsion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’emballage 4 oz Dispenser Bottle
Gamme de produits Cytoseal XYL
Type de produit Cytoseal XYL
Quantité 118 ml (4 oz.)
Formule Fast-drying formula reduces waiting time and increases throughput
À utiliser avec (application) Provides exceptional clarity and longevity for your microscopy slides
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cytoseal XYL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.