Learn More
Epredia™ Lamelle en verre Richard-Allan Scientific™
Réduit les coûts des déchets, allant des ressources gaspillées au temps perdu, avec un flux de travail constant et fiable, qui comprend une lamelle en verre de qualité.
Marque:  Epredia™ 102450
Description
Réduit les coûts des déchets, allant des ressources gaspillées au temps perdu, avec un flux de travail constant et fiable, qui comprend une lamelle en verre de qualité. Les lamelles lavées dégraissées Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ sont disponibles en plusieurs tailles et épaisseurs.
Informations de commande :
  • Paquet de 28 g
Spécification
Spécification
24 mm
50 mm
1 (0,13 à 0,16 mm)
Standard Cover Glass; 24 x 50mm