Learn More
Novus Biologicals™ Ribonuclease A Antibody Pair [HRP]
Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
15 plaques
5 plaques
Conditionnement:
15 pièces
5 pièces
Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human Ribonuclease A.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 62.5 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 62.5-4000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human Ribonuclease A. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | EC 3.1.27.5, HP-RNase, MGC12408, RIB1, RIB-1, Ribonuclease 1, Ribonuclease A, ribonuclease pancreatic, ribonuclease, RNase A family, 1 (pancreatic), RNase A, RNase UpI-1, RNS1RNase 1 |
| Identification génétique (Entrez) | 6035 |
| Afficher plus |