Learn More
Invitrogen™ RiboMinus™ Plant Kit for RNA-Seq
Kit pour séquençage d’ARN végétal RiboMinus™
Marque: Invitrogen™ A1083808
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le kit pour séquençage d’ARN végétal RiboMinus™ est la solution complète pour l’isolement et l’enrichissement du transcriptome entier véritable par la déplétion sélective de l’ARN ribosomique chez les espèces végétales. Ce kit offre des sondes de déplétion plasmidique additionnelle conçues pour cibler l’ARNr chloroplaste non offert dans le kit d’eucaryotes RiboMinus™ pour séquences d’ARN critique pour une déplétion accrue de l’ARN ribosomique des plantes. Le kit pour séquençage d’ARN végétal RiboMinus™ contient tous les composants nécessaires pour épuiser l’ARN ribosomique des espèces végétales. Cette amélioration permet une déplétion jusqu’à 99,8 % des principaux pics d’ARNr chez de nombreuses espèces végétales. Le kit pour séquençage d’ARN végétal RiboMinus™ est recommandé pour le blé, le maïs, le riz, l’orge, le soja, la canne à sucre, le sorgho, la pomme de terre, le manioc, l’Arabidopsis, la tomate, le tabac, le peuplier, les légumineuses et la mousse. D’autres espèces végétales peuvent être évaluées bioinformatiquement en contactant Invitrogen.Vous travailler avec des échantillons non humain, de souris ou végétaux ? Contactez-nous avec votre espèce et votre séquence. Il vous suffit d’inclure la séquence FASTA en format de fichier *.txt des séquences ribosomiques que vous souhaitez vérifier, avec la ligne d’objet intitulée “RiboMinus for (votre organisme ici)” et nous vous aiderons à trouver la sonde appropriée pour votre déplétion d’ARNr RiboMinus™.
Spécification
5X | |
Microbille magnétique | |
ARN du transcriptome | |
Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), séquençage, transfert Northern, construction de bibliothèques d’ADNc | |
RiboMinus™ | |
Séquençage de transcriptome | |
2 à 10 µg d’ARN total | |
RiboMinus |
Sonde végétale Ribominus™, 88 µl ; Tampon d’hybridation, 11 ml ; Eau exempte de RNase, 13,2 ml ; Microbilles de capture RiboMinus™, 6 ml ; Manuel d’utilisation | |
ARN total (plante) | |
Non compatible avec des cadences élevées (manuel) | |
8 préparations | |
8 Preps (10 μg⁄prep) | |
Glace | |
ARN du transcriptome | |
1 µg |